Merck
183245
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-methyl-4-chinolincarbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1nc2ccccc2c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-6-10(13)9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)12-6/h2-5,13H,1H3,(H,14,15)
InChIKey
RVGATDHHYVSTQG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Hydroxy-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)