Wichtige Dokumente
178535
N,N-Dimethylformamiddiisopropylacetal
95%
Synonym(e):
1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethylamin, 1,1-Diisopropoxytrimethylamin
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
CC(C)OC(OC(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-7(2)11-9(10(5)6)12-8(3)4/h7-9H,1-6H3
InChIKey
XOZZATXWQMOVHL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?