Merck
17752
Sigma-Aldrich
N1-Boc-2,2′-iminodiethylamin
≥97.0%
Synonym(e):
N1-Boc-diethylentriamin, tert.-Butyl-[2-(2-aminoethylamino)-ethyl]-carbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.474
Dichte
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCNCCN
InChI
1S/C9H21N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-6-11-5-4-10/h11H,4-7,10H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
KQXGYFNJIMVFDT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Protected building block for synthesizing scaffolds for combinatorial chemistry; building block for polyamines, chelators etc [1][2]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Adamczyk et al.
Organic preparations and procedures international, 30, 339-339 (1998)
A.P. Krapcho et al.
Synthetic Communications, 20, 2559-2559 (1990)