Merck
175722
Sigma-Aldrich
Benzol-d
97 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Monodeuteriobenzene
Größe auswählen
1 G
106,00 €
5 G
217,62 €
106,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
106,00 €
5 G
217,62 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
106,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-MICDWDOJSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3