17520
4-Brom-DL-mandelsäure
technical, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
4-Brom-α-hydroxyphenylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
116-118 °C (lit.)
SMILES String
OC(C(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
InChIKey
BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable