Merck
175188
Sigma-Aldrich
Cyclopentenoxid
98%
Synonym(e):
1,2-Epoxy-cyclopentan, 6-Oxabicyclo[3.1.0]hexan
Größe auswählen
5 G
98,30 €
25 G
177,50 €
98,30 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
98,30 €
25 G
177,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
Beilstein:
102495
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
98,30 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CC2OC2C1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-5(3-1)6-4/h4-5H,1-3H2
InChIKey
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)