Merck
171530
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyronitril
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5(CH2)3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5143 (lit.)
bp
97-99 °C/1.7 mmHg (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
phenyl
SMILES String
N#CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8H2
InChIKey
ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Phenylbutyronitrile was used in the synthesis of light aliphatic nitriles and styrene derivatives[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catalytic degradation of acrylonitrile-butadiene-styrene into fuel oil 2. Changes in the structure and catalytic activity of iron oxides.
Energy and Fuels, 15(3), 565-570 (2001)