Merck
168017
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dimethylbernsteinsäure
99%
Größe auswählen
1 G
75,30 €
75,30 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
75,30 €
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH(CH3)CH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
75,30 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
C[C@@H]([C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-3(5(7)8)4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
InChIKey
KLZYRCVPDWTZLH-ZXZARUISSA-N
Anwendung
meso-2,3-Dimethylsuccinic acid was used in the synthesis of:
  • meso-1,4-diiodo-2,3-dimethylbutane[1]
  • selenoacetal with an erythro-configured CHMe-CHMe fragment[2]
  • erythro-4-acetoxy-2,3-dimethylbutan-1-ol [2]
  • (±)-faranal[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of (3S*, 4R*, 6E, 10Z)-3, 4, 7, 11-tetramethyltrideca-6, 10-dienal (faranal) using stereospecific 1, 4-cis-hydrogenation of conjugated double bonds.
Vasil'ev AA, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 2211-2216 (2000)
Highly selective formation of eight-membered-ring systems by oxidative cyclization with molybdenum pentachloride-an environmentally friendly and inexpensive access to 2,2'-cyclolignans.
Beate Kramer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 2981-2982 (2002-08-31)