Wichtige Dokumente
16511
3-Brom-buttersäure
≥95.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.476
Dichte
1.57 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(Br)CC(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
HAIUIAZIUDPZIE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?