Merck
160652
Sigma-Aldrich
1-Brom-2,6-dichlorbenzol
99%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
powder
bp
242 °C/765 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccc(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
InChIKey
UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Extent of debromination of 1-bromo-2,6-dichlorobenzene in several aprotic solvents has been evaluated.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reductive debromination of 1-methyl-2, 4, 5-tribromoimidazole mediated by dry tetramethylammonium fluoride in aprotic solvents.
Bastos MM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 12(3), 417-421 (2001)