Wichtige Dokumente
159352
2-Fluorphenylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5144 (lit.)
Dichte
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?