Merck
159115
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pyrazolin-5-on
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
230-232 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC1C=NNC1=O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-5-6-4(3)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChIKey
GWYFIIHULJCWMO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable