156906
2,6-Dimethylbenzoesäure
97%
Synonym(e):
vic.-m-Xylylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable