Wichtige Dokumente
156876
N-(2-Hydroxyethyl)anilin
98%
Synonym(e):
2-Anilino-ethanol, 2-Phenylamino-ethanol, N-Phenylethanolamin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.578 (lit.)
bp
278-282 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCNc1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2
InChIKey
MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Blood, Blood,hematopoietic system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?