Merck
15540
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH (Dicyclohexylammonium)-salz
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Nα-Boc-Nε-Z-L-lysin (Dicyclohexylammonium)-salz, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysin (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H28N2O6 · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
561.75
Beilstein:
4121117
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −5.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Glührückstand
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6.C12H23N/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23);11-13H,1-10H2/t15-;/m0./s1
InChIKey
BQERJWRZLXZNIO-RSAXXLAASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)