Merck
15505
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
≥98.0% (T)
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-threonin, Boc-L-threonin
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.23
Beilstein:
2051735
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (T)
Optische Aktivität
[α]20/D −8.5±1°, c = 1% in acetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)