Merck
15093
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(3,5-I2)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Synonym(e):
Boc-3,5-diiod-L-tyrosin-hydroxysuccinimidester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20I2N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
630.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Optische Aktivität
[α]20/D +17±1°, c = 1% in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20I2N2O7/c1-18(2,3)28-17(27)21-12(8-9-6-10(19)15(25)11(20)7-9)16(26)29-22-13(23)4-5-14(22)24/h6-7,12,25H,4-5,8H2,1-3H3,(H,21,27)/t12-/m0/s1
InChIKey
OOTFAHIVGAQXOL-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)