Merck
150525
Sigma-Aldrich
trans-β-Styrolsulfonylchlorid
97%
Größe auswählen
10 G
178,50 €
178,50 €
Listenpreis357,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
178,50 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHSO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
178,50 €
Listenpreis357,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
85-88 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])S(Cl)(=O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
InChIKey
ONWRSBMOCIQLRK-VOTSOKGWSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zoon H Ryu et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2639-2657 (2009-03-31)
Additional specific rates of solvolysis have been determined, mainly in fluoroalcohol containing solvents, for benzenesulfonyl chloride (1) and p-nitrobenzene-sulfonyl chloride (2). For trans-beta-styrenesulfonyl chloride (3), a study has been carried out in 43 pure and binary solvents, covering a wide