Merck
149969
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-(1-adamantyl)-3-oxopropionat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
108-110 °C/0.06 mmHg (lit.)
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-18-14(17)6-13(16)15-7-10-3-11(8-15)5-12(4-10)9-15/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12-,15-
InChIKey
FOISHGXCIBGQJU-WUQLGEGHSA-N
Anwendung
Ethyl 3-(1-adamantyl)-3-oxopropionate may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)