Merck
14992
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-2,4-dichlor-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17Cl2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −31±3°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
133-137 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChIKey
KSDWBXFRQWMWHO-NSHDSACASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)