Merck
14987
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-CN)-OH
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-4-cyan-D-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.31
Beilstein:
9339089
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(cc1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-4-6-11(9-16)7-5-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
InChIKey
RMBLTLXJGNILPG-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable