Merck
14981
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homotrp-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Boc-amino)-4-(3-indolyl)-buttersäure, Nβ-Boc-L-β-homotryptophan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.37
Beilstein:
8432655
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-12(9-15(20)21)8-11-10-18-14-7-5-4-6-13(11)14/h4-7,10,12,18H,8-9H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t12-/m0/s1
InChIKey
TUZZBYOOQVPWSG-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)