Wichtige Dokumente
14974
Boc-β-Homoala-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Boc-amino)-buttersäure, Boc-L-β-homoalanin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
Beilstein:
6800577
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(5-7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChIKey
PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?