Merck
14826
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Bis-(2-diphenylphosphinoethyl)-1-phenylethylamin
≥98.0% (CHN)
Synonym(e):
(R)-(+)-N,N-Bis-(2-diphenylphosphinoethyl)-α-methylbenzylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H37NP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
545.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (CHN)
Optische Aktivität
[α]20/D +4.5±0.7°, c = 1% in acetone
SMILES String
C[C@@H](N(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H37NP2/c1-31(32-17-7-2-8-18-32)37(27-29-38(33-19-9-3-10-20-33)34-21-11-4-12-22-34)28-30-39(35-23-13-5-14-24-35)36-25-15-6-16-26-36/h2-26,31H,27-30H2,1H3/t31-/m1/s1
InChIKey
ZVNAHLJBPYKGBV-WJOKGBTCSA-N
Sonstige Hinweise
Diphosphine ligand for iridium-cat. reduction of unsaturated ketones to allylalcohols
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C. Bianchini et al.
Organometallics, 14, 1489-1489 (1995)