Merck
148032
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenylazo)-benzoesäure
Synonym(e):
4′-Hydroxy-benzolazo-2-benzoesäure, 4′-Hydroxyazobenzol-2-carbonsäure, HABA, HBABA
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4N=NC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
Beilstein:
1842696
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
mp (Schmelzpunkt)
204-208 °C (lit.)
λmax
348 nm
SMILES String
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
InChIKey
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)