14788
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholano]benzol
≥95.0%
Synonym(e):
(2R,2’R,5R,5’R)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylen)-diphospholan, (R,R)-Me-DUPHOS, (R,R)-Methyl-DUPHOS
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -420±15°, c = 0.5 in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
66-76 °C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c2ccccc2P3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChIKey
AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable