Merck
146269
Sigma-Aldrich
4-Chlor-3-methyl-6-nitrophenol
97%
Synonym(e):
4-Chlor-6-nitro-m-kresol
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(NO2)(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Cc1cc(O)c(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-4-2-7(10)6(9(11)12)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
InChIKey
JBMGJOKJUYGIJH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenol was used to evaluate toxicity in Tetrahymena pyriformis by quantitative structure-toxicity relationships-topological substructural molecular design method[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maykel Pérez González et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(4), 735-744 (2004-02-05)
The TOPological Substructural MOlecular DEsign (TOPS-MODE) has been successfully used in order to explain the toxicity in the Tetrahymena pyriformis on a large data set. The obtained models for the training set had good statistical parameters (R(2)=0.72-0.81, p<0.05) an also