Merck
145963
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-chlor-2-methylthio-5-pyrimidincarboxylat
98%
Größe auswählen
5 G
21,50 €
25 G
32,60 €
100 G
170,10 €
21,50 €
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
21,50 €
25 G
32,60 €
100 G
170,10 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9ClN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
21,50 €
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate was used in the synthesis of pyrimidinopyridones, potential inhibitors of the FMS tyrosine kinase[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hui Huang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(7), 2355-2361 (2008-03-18)
A series of pyrimidinopyridones has been designed, synthesized and shown to be potent and selective inhibitors of the FMS tyrosine kinase. Introduction of an amide substituent at the 6-position of the pyridone core resulted in a significant potency increase. Compound