Wichtige Dokumente
145394
4-Phenylbutylamin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9,11H2
InChIKey
AGNFWIZBEATIAK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?