Merck
141836
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorbenzamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.03
Beilstein:
1869103
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
196-199 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
InChIKey
JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)