Wichtige Dokumente
139505
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidin
97%
Synonym(e):
1-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine, 1-Methyl-2-pyrrolidineethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethylamine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine, 2-(N-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, N-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4684 (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN1CCCC1CCN
InChI
1S/C7H16N2/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8/h7H,2-6,8H2,1H3
InChIKey
PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?