Wichtige Dokumente
135267
Bromchlormethan
contains 100 ppm BHT as inhibitor, ≥99.5%
Synonym(e):
Chlorobromomethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
117 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Kann enthalten
100 ppm BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−88 °C (lit.)
Dichte
1.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
ClCBr
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2
InChIKey
JPOXNPPZZKNXOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?