Merck
13471
Sigma-Aldrich
Diethylbenzylidenmalonat
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Diethyl-benzylidenmalonat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=C(COOC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.27
Beilstein:
528894
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
215-217 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
VUWPIBNKJSEYIN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reactions of a-aminoazoles with diethyl benzylidenemalonate.
Lipson VV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 43(2), 249-255 (2007)
Integration of heterogeneous catalysts into complex synthetic routes: sequential vs. one-pot reactions in a (Knoevenagel+ Mukaiyama-Michael+ hydrogenation+ transesterification) sequence.
Fraile JM, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(2), 436-443 (2013)