Wichtige Dokumente
132888
2-Chlor-4′-fluoracetophenon
99%
Synonym(e):
ω-Chlor-4-fluor-acetophenon, 4-Fluor-phenacylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChIKey
UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?