131946
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutandiol, Isomermischung
99%
Synonym(e):
1,3-Dihydroxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutandiol, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
210-215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
126-129 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)C(O)C(C)(C)C1O
InChI
1S/C8H16O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6,9-10H,1-4H3
InChIKey
FQXGHZNSUOHCLO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges