130761
(3′-Nitropropiophenon)
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitro
SMILES String
CCC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)