Wichtige Dokumente
129038
3,4-Furandicarbonsäure-diethylester
95%
About This Item
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
155 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1cocc1C(=O)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?