Wichtige Dokumente
126721
Hydrazobenzol
Synonym(e):
N,N′-Diphenylhydrazin, N,N′-Bianilin, NSC 3510
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
123-126 °C (lit.)
SMILES String
N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChIKey
YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Insertion reactions with organometallic tantalum complexes
- Reduction reactions catalyzed by titanium(III) trichloride yielding amines
- Studying the mechanism of hydrazobenzene rearrangement
- Reaction with N-heterocyclic stable silylene
- Synthesis of dimanganese amide hydrazide cluster complexes
- Iron-mediated hydrazine reductions yielding iron arylimide cubanes
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?