Wichtige Dokumente
125113
2-Chlor-5-nitro-benzoesäure
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
165-168 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
nitro
SMILES String
OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?