Wichtige Dokumente
119660
Tris(2-chlorethyl)phosphat
97%
Synonym(e):
Phosphorsäure-tris-(2-chlorethyl)-ester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<10 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 7.82 g/L
Dichte
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
InChIKey
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
449.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
232 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?