Merck
11927
Sigma-Aldrich
2-Chlor-propionaldehyd-dimethylacetal
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96.0% (GC)
Synonym(e):
Cl-PADMA, 2-Chlor-1,1-dimethoxy-propan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.59
Beilstein:
5422299
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Assay
≥96.0% (GC)
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
bp
126-127 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COC(OC)C(C)Cl
Sonstige Hinweise
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)