Merck
118451
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylpentan
99%
Synonym(e):
3,3-Dimethylpentane
Größe auswählen
1 G
55,20 €
5 G
130,00 €
55,20 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
55,20 €
5 G
130,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2C(CH3)2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
Beilstein:
1696854
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
55,20 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
2.77 psi ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Expl.-Gr.
~7 %
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
bp
86 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−135 °C (lit.)
Dichte
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,3-Dimethylpentane isomerizes via a methyl shift mechanism on oxygen-exposed tungsten carbides[1].
Anwendung
3,3-Dimethylpentane was used in the development and evaluation of the epiocular-eye irritation test[2].
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Reactions of neopentane, methylcyclohexane, and 3, 3-dimethylpentane on tungsten carbides: The effect of surface oxygen on reaction pathways.
Ribeiro FH, et al.
J. Catal., 130(1), 86-105 (1991)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 39(4), 339-364 (2011-09-29)
The recently implemented 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH legislation have heightened the need for in vitro ocular test methods. To address this need, the EpiOcular(TM) eye irritation test (EpiOcular-EIT), which utilises the normal (non-transformed)