Wichtige Dokumente
116335
2-Chlor-6-methylpyridin
99%
Synonym(e):
6-Chlor-2-picolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
bp
64-68 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?