Merck
115061
Sigma-Aldrich
2-Benzoyl-5-norbornen, Mischung aus endo und exo
97%
Synonym(e):
5-Norbornen-2-yl-phenyl-keton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
122-124 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C(C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H14O/c15-14(11-4-2-1-3-5-11)13-9-10-6-7-12(13)8-10/h1-7,10,12-13H,8-9H2/t10-,12+,13?/m1/s1
InChIKey
RMHYEJKELLBHSV-FVBASEICSA-N
Allgemeine Beschreibung
Norbornenes comprise of compounds with norbornene ring moiety, and also include norbornadiene, substituted norbornenes and polycyclic norbornenes. The substituted norbornenes possess a norbornene ring moiety and at least one substituent group.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)