Merck
112704
Sigma-Aldrich
Formaldehydnatriumbisulfitaddukt Natriumsalz
95%
Synonym(e):
Natrium-formaldehyd-bisulfit
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES String
O=S(CO)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/CH4O4S.Na/c2-1-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Formaldehyd-Natriumbisulfit-Addukt wird als Standard bei der Synthese von 3-Hydroxypropionaldehyd (3HPA) verwendet.[1] Es kann mittels HPLC mit Fluoreszenzdetektor in bestimmten Lebensmitteln nachgewiesen werden.[2]
Anwendung
  • Triethyl citrate as a non-toxic solvent in pharmaceutical applications: Untersuchung der Verwendung von Triethylcitrat bei der In-situ-Bildung von PLGA-Implantaten, wobei der Schwerpunkt auf seiner Rolle als weniger toxisches Lösungsmittel im Vergleich zu herkömmlichen Optionen lag. Diese Anwendung demonstriert die Bedeutung von Triethylcitrat bei der Entwicklung sichererer pharmazeutischer Formulierungen (Ramos et al., 2024).
  • Triethyl citrate in biodegradable polymer research: Untersucht den Einfluss von Triethylcitrat auf das Schmelzspinnen und die strukturellen Eigenschaften von Poly(milchsäure)fasern. Diese Studie unterstreicht ihre Wirksamkeit als Weichmacher, wodurch die Verarbeitbarkeit und Eigenschaften von biologisch abbaubaren Polymeren verbessert werden, die für Systeme zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung relevant sind (Gzyra-Jagieła et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Aris et al.
The American review of respiratory disease, 141(3), 546-551 (1990-03-01)
Hydroxymethanesulfonate (HMSA), the bisulfite (HSO3-) adduct of formaldehyde (CH2O), is a common constituent of California acid fogs. HMSA, most stable in a fog pH range of 3 to 5, dissociates at 6.6, the pH of the fluid lining human airways.
Yuegang Zuo
Chemosphere, 51(3), 175-179 (2003-02-20)
The determination of the photo-production rate of hydroxyl radical (OH) in atmospheric liquids is of fundamental importance to an understanding of atmospheric aquatic chemistry. Recently, several studies have been performed to examine the photo-chemical formation rate of OH in cloud
C R Warner et al.
Food additives and contaminants, 7(5), 575-581 (1990-09-01)
The reaction of sulphite with formaldehyde to form hydroxymethylsulphonate (HMS), which is very stable under the controlled conditions of this assay, was used as the first step in an analytical procedure to determine foodborne sulphite. The effect of mobile-phase pH
Hydroxymethylated polysulphone for islet macroencapsulation allows rapid diffusion of insulin but retains PERV.
P Petersen et al.
Transplantation proceedings, 34(1), 194-195 (2002-04-18)
Stephen Wai Cheung Chung et al.
Journal of AOAC International, 91(1), 98-102 (2008-04-02)
A rapid and accurate method for measuring low part-per-million levels of free and reversibly-bound sulfites in selected foods by using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorometric detection was developed. Sulfites were extracted with sodium tetrachloromercurate solution and determined by HPLC-fluorescence
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?