Wichtige Dokumente
111589
1,6-Heptadien-4-ol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
hydroxyl
SMILES String
OC(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H12O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2
InChIKey
UTGFOWQYZKTZTN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)