Merck
110701
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-1-penten
99%
Größe auswählen
5 G
108,00 €
108,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
108,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.19
Beilstein:
1731848
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
108,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
231 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
Dichte
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
CC(C)(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChIKey
KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4,4-Dimethyl-1-pentene is obtained by the S(N)2′ attack of the organolithium on allyl ether[1].
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bailey et al.
Organic letters, 2(4), 489-491 (2000-05-18)
[reaction: see text] Allylic ethers are converted to the corresponding alcohol or phenol in virtually quantitative yield at temperatures below ambient simply by stirring a hydrocarbon solution of the ether with 1 molar equiv of tert-butyllithium. The reaction, which produces