Merck
110507
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylcyclohexan, Gemisch von cis und trans
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−87 °C (lit.)
Dichte
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCC(C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
QRMPKOFEUHIBNM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,4-Dimethylcyclohexane (mixture of cis and trans) has been used to study the absorption of ultrasonic waves that can be measured by a reverberation technique.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)