Wichtige Dokumente
10969
Decansäure-butylester
≥98.0%
Synonym(e):
Butyl-caprate, Caprinsäure-butylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Brechungsindex
n20/D 1.430
Dichte
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-14(15)16-13-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
ZRNCNTSXSYXHOW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)