Wichtige Dokumente
10927
Boc-N-Me-Aib-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-Boc-α-(methylamino)-isobuttersäure, Boc-N,2-dimethylalanin, Boc-N-methyl-Aib
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11(6)10(4,5)7(12)13/h1-6H3,(H,12,13)
InChIKey
KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?